ContactUsLinkComponent
Kit Ready-to-Load™, à qui appartient l'ADN découvert sur les lieux ?
Kit Ready-to-Load™, à qui appartient l'ADN découvert sur les lieux ?
Catalog # 763-0008
Supplier:  EDVOTEK
undefined
Kit Ready-to-Load™, à qui appartient l'ADN découvert sur les lieux ?
Catalog # 763-0008
Supplier:  EDVOTEK
Specifications
  • Désignation:
    À qui appartient l'ADN découvert sur les lieux ?
  • Cdt:
    1 KIT
Specifications
About this item
L'ADN obtenu à partir d'un seul cheveu découvert sur une scène de crime peut permettre d'identifier un criminel. Dans le cadre de cette expérience, les étudiants vont comparer l'ADN de la scène de crime simulée à celui de 2 suspects.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 45 minutes
Autres éléments nécessaires : cuve d'électrophorèse et alimentation.
Delivery: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons de colorants Ready-to-Load™, poudre d'agarose, solution de chargement de gel, tampon pour électrophorèse et pipettes de transfert à micropointes.