Pompe pour pipettes, électronique
Catalog # 613-1364
Supplier: EDVOTEK
Specifications
- Désignation:Pipette pump, electronic
- Cdt:1
Specifications
About this item
Ce pipeteur automatique léger et sans fil est un outil d'aliquotage idéal pour les instructeurs et les assistants pédagogiques. Il fonctionne avec toutes les pipettes sérologiques standard. Sa vitesse est réglable par plusieurs pressions du doigt sur les boutons de commande.