Mélangeur vortex, Tornado Vortexer™
Tornado™ Vortexer
N° de catalogue 444-0683
Fournisseur: EDVOTEK
Aller à
Product Details & Documents
Mélangeur vortex compact permettant de traiter des tubes individuellement ou plusieurs à la fois. Les deux modes de fonctionnement, ponctuel ou continu, en font l'outil idéal pour toute expérience nécessitant un mélange vigoureux.
- Moteur puissant pour un mélange efficace
- Deux modes de fonctionnement
- Plage de vitesse : 200 à 3200 min⁻¹
L×P×H : 140×160×130 mm
Spécifications
- Désignation:Tornado™ Vortexer
- Cat. No.:444-0683
- Poids:3,82 kg
- Gamme de vitesse:200 - 3200 min⁻¹ (± 25)
- L×P×H:12,7×16,0×17,0 mm
- Modèle:Tornado™ Vortexer