ContactUsLinkComponent
Kits d'expérimentation, test de l'eau de type I : analyse chromogénique des contaminants bactériens de l'eau
Kits d'expérimentation, test de l'eau de type I : analyse chromogénique des contaminants bactériens de l'eau
Catalog # EDVO951
Supplier:  EDVOTEK
undefined
Kits d'expérimentation, test de l'eau de type I : analyse chromogénique des contaminants bactériens de l'eau
Catalog # EDVO951
Supplier:  EDVOTEK
Specifications
  • Désignation:
    Test de l'eau de type I : analyse chromogénique des contaminants bactériens de l'eau
  • Cdt:
    1 KIT
Specifications
About this item
Une eau potable saine est vitale pour la santé. On trouve des bactéries inoffensives comme des bactéries pathogènes dans les intestins des mammifères et des oiseaux. Les tests effectués sur l'eau pour rechercher toutes les sortes possibles de bactéries pathogènes sont longs et coûteux. Par conséquent, l'eau est testée pour rechercher un type caractéristique de bactéries intestinales : les coliformes, sans oublier la fameuse E. coli. La présence de coliformes est un indicateur de contamination fécale. Dans cette expérience, les étudiants recherchent les coliformes dans une simulation d'eau contaminée à l'aide de réactifs colorés et fluorescents. Ils peuvent utiliser ces mêmes réactifs pour tester des échantillons d'eau prélevés dans l'environnement. Ils peuvent ensuite effectuer une coloration de Gram sur les échantillons prélevés.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Réalisation: 30 minutes, culture: toute la nuit
Autres éléments nécessaires : lampe UV à ondes longues, microscope, lames et lamelles.
Delivery: Ce kit comprend les éléments suivants: agar ReadyPour, réactifs fluorescents, boîtes de Pétri, boucles d'inoculation, tampons stériles et microtubes.