Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Kit d'expérimentation, chromatographie d'échange ionique
Kit d'expérimentation, chromatographie d'échange ionique
Catalog # EDVO243
Supplier:  EDVOTEK
undefined
Kit d'expérimentation, chromatographie d'échange ionique
Catalog # EDVO243
Supplier:  EDVOTEK
Specifications
  • Désignation:
    Chromatographie d'échange ionique
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
La plupart des molécules ont une charge nette avec un pH compris entre 2 et 10. Lorsque le pH change, la charge nette sur les molécules peut considérablement varier. Dans le cadre de cette expérience, un mélange de 2 agents chimiques est absorbé dans une colonne d'échange ionique sur support solide et séparé durant l'élution dans des conditions influençant leur charge.
  • Pour 6 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 60 à 90 minutes
Autres éléments nécessaires : spectrophotomètre et cuvettes, supports annulaires et clamps, et pipettes 5 ml.
Delivery: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échangeur d'ions, mélange chimique, tampon d'acétate de potassium et colonnes de chromatographie.