Kit d'expérimentation, recherche de la « maladie du baiser »
Catalog # EDVO274
Supplier: EDVOTEK
Specifications
- Désignation:Recherche de la « maladie du baiser »
- Cdt:1
Specifications
About this item
La mononucléose infectieuse est plus connue sous le nom de « maladie du baiser ». L'agent étiologique est le virus Epstein-Barr (EBV), qui peut se transmettre par la salive au cours d'un baiser. Dans le cadre de cette expérience, les étudiants recherchent la présence du virus EBV en utilisant la réaction ELISA pour détecter des protéines virales spécifiques.
- Pour 10 groupes de laboratoire
- Temps requis : 50 minutes
Autres éléments nécessaires : incubateur à 37 °C, micropipettes automatiques avec pointes.
Delivery: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons, antigènes et anticorps, différents réactifs et solutions, pipettes et microtubes à essai.