ContactUsLinkComponent
Kits d'expérimentation, diagnostic du cancer par analyse du sang
Kits d'expérimentation, diagnostic du cancer par analyse du sang
Catalog # EDVO141
Supplier:  EDVOTEK
undefined
Kits d'expérimentation, diagnostic du cancer par analyse du sang
Catalog # EDVO141
Supplier:  EDVOTEK
Specifications
  • Désignation:
    Diagnostic du cancer par analyse du sang
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Les cellules cancéreuses diffèrent des cellules normales par la combinaison de protéines présentes sur leur surface. Les anticorps contre ces protéines se lient spécifiquement aux cellules cancéreuses et non aux cellules normales. Cela permet une détection précoce du cancer et pourrait permettre d'administrer des traitements contre le cancer. Cette simulation consiste à montrer la réaction des marqueurs de cellules cancéreuses et de leurs antigènes correspondants.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 35 minutes
Delivery: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, plaques de microtitration, marqueurs de cellules cancéreuses, marqueurs de cellules normales, pipettes de transferts et tampon.