Les fraises, les bananes et les oignons ont-ils un ADN ?
Catalog # EDVOS-75
Anbieter: EDVOTEK
Technische Daten
- Désignation:Les oignons, les fraises et les bananes ont-ils de l'ADN ?
- Cdt:1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Ce kit permet aux étudiants d'élaborer des modèles d'ADN, puis d'extraire l'ADN d'oignons, de fraises ou de bananes.
- Pour 10 groupes de laboratoire
- Réalisation : 30 minutes
Also required: 95 to 100% isopropyl alcohol, fruit and vegetables.
Also required: 95-100% isopropyl alcohol, fruit and vegetables.
Delivery: Kit includes instructions, DNA extraction buffer, DNA sample in capped test tube, transfer pipettes, pop beads, glass rod, DNA spooling rods, test tubes, and salt.