ContactUsLinkComponent
Kit Ready-to-Load™, pourquoi les individus ne se ressemblent-ils pas ?
  763-0007
 :  EDVOTEK
undefined
Kit Ready-to-Load™, pourquoi les individus ne se ressemblent-ils pas ?
  763-0007
 :  EDVOTEK
  • Désignation:
    Pourquoi les individus ne se ressemblent-ils pas ?
  • Cdt:
    1 KIT
Ce kit a été conçu pour montrer aux étudiants que les traits physiques des individus sont le reflet de leurs gènes. Dans cette simulation, les étudiants utilisent l'électrophorèse pour séparer les colorations représentant les traits génétiques.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 45 minutes
Autres éléments nécessaires: cuve d'électrophorèse et alimentation.
 : Ce kit comprend les éléments suivants: instructions, échantillons de colorants Ready-to-Load™, poudre d'agarose, solution de chargement de gel, tampon pour électrophorèse et pipettes de transfert à micropointes.