Kit d'expérimentation, dommages et réparation d'ADN
Catalog # EDVO957
Supplier: EDVOTEK
Specifications
- Désignation:Dommages et réparation d'ADN
- Cdt:1 KIT
Specifications
About this item
Selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 2 et 3 millions de cas de cancer de la peau se déclarent chaque année à travers le monde. Ils sont pour la plupart causés par les effets nocifs des UV sur l'ADN, effets évitables. Dans le cadre de cette expérience, les étudiants exposent de l'ADN plasmidique à une lampe UV à ondes courtes pour simuler l'effet d'une exposition au soleil. L'ADN est ensuite analysé au moyen d'une électrophorèse sur gel d'agarose, afin d'observer les dommages causés.
- Pour 10 groupes de laboratoire
- Réalisation : 2 heures
Autres éléments nécessaires : transilluminateur UV, cuve d'électrophorèse et alimentation.
Delivery: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, fragments d'ADN standard, ADN plasmidique, solution de chargement de gel, agarose, tampon pour électrophorèse, pipette de 1 ml, microtubes à essai et éprouvette graduée de 100 ml.