ContactUsLinkComponent
Billes de couleur
Billes de couleur
Katalognr. EDVO1500
Anbieter:  EDVOTEK
undefined
Billes de couleur
Katalognr. EDVO1500
Anbieter:  EDVOTEK
Technische Daten
  • Désignation:
    Billes de couleur
  • Cdt:
    100
Technische Daten
Über diesen Artikel
Ces billes de couleur permettent der représenter les bases d'ADN de Watson-Crick: A, T, G, C.
Elles peuvent s'utiliser pour démontrer des concepts liés à la structure et la biologie de l'ADN.
Ordering information: Includes 150 beads of each colour with detailed outline of various demonstrations.