Boîtes de culture cellulaire à revêtement protéique, CELLCOAT®, Laminine
Supplier: Greiner Bio-One
Certificates
About this item
Pour la culture de cellules sensibles ainsi que pour des montages expérimentaux spécifiques, Greiner Bio-One propose des récipients de culture cellulaire à revêtement protéique. La surface de ces récipients est recouverte de protéines de la matrice extracellulaire ainsi que de polypeptides synthétiques.
- Augmentation de l'efficacité de l'isolement et de la culture
- Produits prêts à l'emploi : utilisation immédiate, gain de temps
- Qualité constante
Durée de conservation : 6 mois à 2 - 8 °C
Frequently Bought Together