Kits d'expérimentation, analyse et comparaison des différents types de cellules mammifères
Catalog # EDVO986
Supplier: EDVOTEK
Specifications
- Désignation:Analyse et comparaison des différents types de cellules mammifères
- Cdt:1
Specifications
About this item
Observation des différences entre les types de cellules mammifères et leur fonctionnement. Les cellules sont fixées sur des lames de microscope et les étudiants colorent les cellules sur les lames afin de découvrir les caractéristiques morphologiques des types de cellules. Ces cellules ne présentent aucun risque, ce qui permet de les utiliser en milieu scolaire.
- Pour 6 groupes de laboratoire
- Réalisation : 35 minutes
- Nécessite un microscope avec grossissement 400x
Delivery: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, lames multi-usages (4 types de cellules chacune), éosine et bleu de méthylène, milieu de montage, lamelles, pipettes de transfert et cuves d'immersion.