Kits d'expérimentation, morphologie des cellules cancéreuses
Catalog # EDVO990
Supplier: EDVOTEK
Specifications
- Désignation:Morphologie des cellules cancéreuses
- Cdt:1
Specifications
About this item
Lorsque des cellules normales sont mises en culture, leur croissance s'arrête lorsqu'elles deviennent trop nombreuses (inhibition de contact). Les cellules cancéreuses en culture se multiplient de manière incontrôlée parce qu'elles ont perdu cette faculté. C'est ce qui permet aux tumeurs de se former dans le corps. Par ailleurs, de nombreux types de cellules différents peuvent coexister dans une seule tumeur. Cette expérience permet aux étudiants de découvrir les différences entre les cellules normales et les cellules cancéreuses, sur le plan de leur croissance et de leurs caractéristiques.
- Pour 6 groupes de laboratoire
- Réalisation : 35 minutes
- Nécessite un microscope avec grossissement 400x
Delivery: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, lames multi-usages (2 types de cellules chacune), agent de fixation, éosine et bleu de méthylène, milieu de montage, lamelles, pipettes de transfert et cuves d'immersion.