Kimble™ ClearScrew Thread Sample Vial with Attached PTFE-Faced/White Rubber Lined Cap
N° de catalogue SCERSP60811B-1
Fournisseur: DWK Life Sciences
Spécifications
- Avec bouchon:Oui
- Matériau du capuchon:Phenolic
- Ø×h:15×45 mm
- Septum:PTFE-faced, white rubber
- Capacité:4,00 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Sample vial
- Matière:Verre borosilicaté
- Type de capuchon:Screw cap (closed-top)
- Couleur bouchon:noir
- Cdt:144
Spécifications
À propos de cet article
Expansion borosilicate glass vials with attached black phenolic caps and PTFE-faced white rubber liners.
- Small case quantities
- Manufactured from clear 33 expansion, borosilicate glass
- Attached closed top black phenolic closures
Certifications: USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements.