Calibration Weights, Class M1
Calibration weights, stainless steel, rectangular, 20 kg, ±1000 mg
N° de catalogue ZWIEP2054512
Fournisseur: ZWIEBEL
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Poids:20 kg
- Désignation:Calibration weights, stainless steel, rectangular
- Tolérance:±1000 mg
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix