ContactUsLinkComponent
undefined | Poches refroidissantes
Référence DLTTA090007
Fournisseur:  DELTA T
Référence DLTTA090007
Fournisseur:  DELTA T
Spécifications
  • Désignation:
    37 C Accus fluid element ice pack
  • l×p×h:
    319×275×35 mm
  • Cdt:
    1
  • Poids:
    2,4 kg
Spécifications
À propos de cet article
37 C Accus maintain a temperature between 36 to 38 °C.
  • High Efficiency
  • Multi-use and disposable solution
  • Secured and safe
  • Control system
  • High availability
  • GDP, FDA, DQ, IQ, PQ, OQ compliance
Closure: aluminum composite foil and protective cap made of plastic
Color: PE natural
Fluid: red