Microscope Slides with Cut Edges
Microscope slides, pack of 1000 slides, blanc, Verre, 1 mm, 76×50 mm
N° de catalogue MARI1100290091
Fournisseur: MARIENFELD
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Couleur:blanc
- Désignation:Microscope slides, pack of 1000 slides
- L×l:76×50 mm
- Matière:Verre
- Épaisseur:1 mm