System Calibration Standard (7 components)
N° de catalogue ACSDF237594
Fournisseur: CPACHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Ampoule
- Cdt:5 mL
- Désignation:System calibration standard - 7 components in n-heptane
Spécifications
À propos de cet article
System calibration standard with 7 components.
- Solvent: n-Heptane
- Volume: ampoule 5 ml
The components consists of cyclohexane 1% (w/v), 1-phenyldodecane 0,1% (w/v), o-Xylene (1,2-dimethylbenzene) 0.5% (w/v), hexamethylbenzene 0,1% (w/v), naphthalene 0,1% (w/v), dibenzothiophene 0,05% (w/v) 9-methylanthracene 0,05% (w/v).
Certifications: EN 12916