Potassium hydroxyde 50% en solution aqueuse, Selectipur®
Plastic bottle, 2,5 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Potassium hydroxyde 50% en solution aqueuse, Selectipur®
N° de catalogue 50488893.320
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 1310-58-3
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Potash caustic, Caustic potash
- Numéro CAS:1310-58-3
- Formule:KOH
- Numéro MDL:MFCD00003553
- Poids moléculaire:56.11 g/mol
- Densité:1,475 g/cm3 (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-181-3
- UN:1814
- ADR:8,II
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotspec_VWRC50488893.320 spec_VWRC50488893.320_fr
Spécification du produit
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay (acidimetric):49.5 - 50.5 %
- Carbonate (as K₂CO₃):≤ 0.5 %
- Total N (Nitrogen):≤ 5 ppm
- Cl (Chloride):≤ 25000 ppb
- PO₄ (Phosphate):≤ 5000 ppb
- SO₄ (Sulphate):≤ 10000 ppb
- Al (Aluminium):≤ 3000 ppb
- As (Arsenic):≤ 500000 ppb
- Bi (Bismuth):≤ 500000 ppb
- Ca (Calcium):≤ 3000 ppb
- Cd (Cadmium):≤ 500000 ppb
- Co (Cobalt):≤ 600 ppb
- Cr (Chromium):≤ 600 ppb
- Cu (Copper):≤ 300 ppb
- Fe (Iron):≤ 2000 ppb
- Mg (Magnesium):≤ 600 ppb
- Mn (Manganese):≤ 300 ppb
- Na (Sodium):≤ 3000000 ppb
- Ni (Nickel):≤ 300 ppb
- Pb (Lead):≤ 500000 ppb
- Sb (Antimony):≤ 500000 ppb
- Sn (Tin):≤ 500000 ppb
- Zn (Zinc):≤ 600 ppb
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:2,5 L