Rubbermaid® Chariot Professionnel
129-1958
- Capacité:Total 149,6 kg; 81,6 kg top shelf; 68 kg bottom shelf
- Couleur:noir/rouge
- Désignation:Chariot professionnel, plastique
- l×p×h:489×965×848 mm
- Cdt:1
Le chariot d’artisan Rubbermaid Commercial améliore la productivité directement sur le lieu de travail grâce à un système complet de rangement d’outils et d’établi mobile.
- Matériaux durables - Fabriqué en mousse structurelle haute densité, qui ne rouille pas, ne se cabosse pas, ne s’écaille pas et ne se décolore pas
- Surface de travail - La surface plane à hauteur ergonomique offre un espace de travail confortable
- Protection des coins - Les coins arrondis protègent les murs et les meubles
- Roues modernes - Roues sans traces de 12,7 cm pour une mobilité facile (2 pivotantes, 2 verrouillables)
Rangement intégré. Deux compartiments de rangement offrent de la place pour les outils et accessoires essentiels, et quatre boîtes divisées servent à ranger diverses pièces et petits objets.