ContactUsLinkComponent
b.safe Cap GL 45 UHPLC
b.safe Cap GL 45 UHPLC
Référence BOHLM1045-03
Fournisseur:  Bohlender
undefined
b.safe Cap GL 45 UHPLC
Référence BOHLM1045-03
Fournisseur:  Bohlender
Spécifications
  • Filetage:
    GL 45
  • Désignation:
    Capuchon UHPLC, 3× connecteur capillaire, 3× raccords pour tube ext. Ø 3,2 mm, 2× raccord borgne
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Bouchon à vis en PPS pour filetage GL 45, insert mobile en PTFE.
  • Raccords PFA pour capillaires de diamètre extérieur 3,2 mm
  • Ferrures aveugles en PFA pour fermer les connexions inutiles
  • Vanne d'aération avec indicateur de changement
Système parfaitement adapté pour l’extraction des éluants. Le tube peut être inséré sur le fond de la bouteille au moyen des raccords b.safe en PFA. Le cône d'étanchéité conique serre le tube et scelle la connexion en toute sécurité.
La vanne d'air b.safe UHPLC est particulièrement adaptée au débit en UHPLC. Le clapet anti-retour intégré évite l'évaporation des solvants et laisse circuler l'air ambiant dans la bouteille en cas de vide. La membrane poreuse en PTFE en amont retient les particules polluantes, les poussières grossières et fines, ainsi que les micro-organismes véhiculés par celle-ci et autres contaminations extérieures.
La durée de vie de six mois de la vanne d'air peut être facilement surveillée soit en activant l'affichage sur l'indicateur de durée de vie et en remplaçant la vanne en cas de coloration complètement rouge, soit en documentant la date de remplacement à la main et en clipsant l'indicateur de durée de vie à l'endroit. soupape. Les bouchons à phrase mobiles constituent une option de fermeture pratique et flexible dans les fournitures de laboratoire, qui garantit un fonctionnement efficace et une étanchéité optimale.