Label Printer, AZERTY with Bluetooth, M610
Label Printer, AZERTY with Bluetooth, M610
M610 label printer, AZERTY with bluetooth, 50,80 mm (max. label width)
N° de catalogue BRDY317793
Fournisseur:   Brady
Label Printer, AZERTY with Bluetooth, M610
N° de catalogue BRDY317793
Fournisseur:  Brady
Label Printer, AZERTY with Bluetooth, M610
Label Printer, AZERTY with Bluetooth, M610
M610 label printer, AZERTY with bluetooth, 50,80 mm (max. label width)
Prix
SFr. 991.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Get the durability your work demands.
  • Design and print labels using a keypad, mobile app or desktop software
  • Work longer with an enhanced Gen3 Li-ION battery – print 4500 labels on a full charge
  • Stay connected wherever your work happens with enhanced Bluetooth technology
  • Easily import and export label files, lists and graphics to the printer through USB 2.0 port (Type A and B) or USB flash drive
  • Print labels at 50,80 mm per second print speed
  • Get added durability with a printer that is resistant to military-grade shocks (MIL-STD-810G) and 1,80 m drops
  • Operate your printer in −18...+46 °C temperatures
Do more with enhanced capabilities like bluetooth connectivity, military grade shock resistance, below freezing operating temps and the widest range of data entry options. Plus, print up to 4500 labels on a full charge. This printer ships in a hard case.
Certifications: UL; FCC; cUL; IC/ISED; UL MEX; CofC; RCM; IC; IFETEL/NOM; RCM; ANATEL.
Informations sur les accessoires: M6-;M6C-;BM-;BMC-.
Informations de livraison: This printer ships in a hard case holding a USB cable, a quick start guide, a Li-ION rechargeable battery, an AC Adapter, a product USB, a Brady Workstation Basic Design Software, a roll of M6-11-427 and an M61-R4310 ribbon.
Spécifications
  • Largeur d'impression (maximale):
    50,80 mm (max. label width)
  • Désignation:
    M610 label printer, AZERTY with bluetooth
  • Cat. No.:
    BRDY317793
  • Imprimante:
    Monocolour
  • Print speed:
    750 (recommended usage per day)
  • Méthode d'impression:
    Thermal transfer
  • Étiquette:
    Continuous and die-cut
  • Print resolution:
    300 dpi
  • Module:
    Stand-alone and peripheral
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY176990
    AC adapter for M410, M510, M511, M610 and M611 portable printers, black, 114,30W×31,75H×50,80D mm
    BMP41; M410; BMP51; BMP53; M510; BMP61; M610; M611
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 170.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY175673
    Rechargeable lithium-ion battery for M510/M610/M710 printer, grey, 59,94W×94,50H×29,05D mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 371.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY175674
    Rechargeable NiMH battery for M510/M610/M710 printers, grey, 57,00W×109,98H×25,00D mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 135.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY149187
    Brady workstation automation software suite
    BBP11, BBP12, BBP30, BBP33, BBP35, BBP37, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Multicolor, i3300, i5100, i7100, IP Series, J2000, J4000, J5000, M610, M611, M710, PR Plus, S3000, THT 76 mm Core Printers, Wraptor, Wraptor A6500
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1’150.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY195526
    Brady workstation CLP/GHS app via download
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 510.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY145445
    Workstation lockout writer software app
    BBP®31, BBP®33, BBP®85, i3300
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1’150.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY149445
    Suite logicielle de numérisation et d'impression Brady pour stations de travail
    BBP11, BBP12, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BBP81, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Couleur et Découpe, GlobalMark 2 Multicolore, i3300, i5100, i7100, i7500, IDXPERT, Série IP, J2000, J4000, J5000, LABXPERT, M410, M510, M610, M611, M710, PR Plus, S3100, Imprimantes à noyau THT 3", TLS 2200
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1’150.00