ContactUsLinkComponent
Petrolatum, jaune USP
  SPCMPE130-500GM
 :  
Petrolatum, jaune USP
  SPCMPE130-500GM
 :  
  • Type de conditionnement:
    Poly bottle
  • Cdt:
    500 g
  • Seq:
    3645
  • Stabilizer (Butylhydroxytoluene):
    max. 0.002%
  • Specific Gravity @60 C:
    0.815-0.880
  • Melting Range:
    38 - 60 °C
  • Color:
    To Pass Test
  • Acidity:
    To Pass Test
 :
 :Température ambiante
 :8009-03-8
 :MFCD00147839