Iron(II) sulphate hydrate, poudre séchée FCC
SPCMF1063-500GM
:
- Type de conditionnement:Poly bottle
- Cdt:500 g
- Seq:3645
- Assay (FeSO₄):86.0 - 89.0%
- Insoluble Substances:max. 0.05 %
- Lead (Pb):max. 2 mg/kg
- Mercury:max. 1 mg/kg
- Identification:To Pass Test
:
:169.93 g/mol
:GHS07
:Température ambiante
:13463-43-9
:FeSO₄·H₂O
:MFCD00149722