Chromata ChIP Histone H3 [Dimethyl Lys9] Kit
Référence NOVUNBP1-71712
Fournisseur: Novus Biologicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:25 Tests
- Désignation:Chromata ChIP Histone H3 [Dimethyl Lys9] kit
- ChIP:Yes
- Symbole de l'antigène:Chromata ChIP Histone H3
- Product type:KIT
Spécifications
À propos de cet article
Chromata ChIP Histone H3 [Dimethyl Lys9] Kit
Tested Applications: Chromatin Immunoprecipitation.