Static ionizer, ION-100A
Static ionizer, ION-100A
ION-100A EU Kit d'ionisation, 280×150×210 mm, 1,2 kg
  611-3318
 :   OHAUS
Static ionizer, ION-100A
  611-3318
 :  OHAUS
Static ionizer, ION-100A
Static ionizer, ION-100A
ION-100A EU Kit d'ionisation, 280×150×210 mm, 1,2 kg
SFr. 1’540.00
1 * 1 ST
Electrostatic charges on weighing containers and samples can result in false readings or instability as they create attractive and repulsive forces. The ION-100A is designed to be used in conjunction with an OHAUS balance to neutralise electrostatic charges that can lead to inaccuracies.
  • Increases the accuracy of lab measurements
  • Fan-free technology neutralises static with no sample disruption
  • Compact and versatile design; small footprint
  • Durable electrodes can be easily replaced
The ionizer neutralises the electrostatic charge between the test tube and the balance, increasing the accuracy of measurements - particularly with low-volume samples.
  • Poids:
    1,2 kg
  • Désignation:
    ION-100A EU Kit d'ionisation
  • Seq:
    50
  • l×p×h:
    280×150×210 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..