Specifications
- Type:UHF
- Couleur:blanc
- Désignation:RFID Laboratory labels for printers
- Longueur:30,00 mm
- Matière:PP
- Modèle:THT-UHF-7425-45x30-0.1
- Cdt:1 Roll
- Largeur:45,00 mm
Specifications
About this item
Les étiquettes RFID sont conçues pour être utilisées sur des flacons coniques, des tubes à essai, des grands tubes et des plaques à puits dans les laboratoires, ainsi que dans les environnements pharmaceutiques et de soins de santé.
- Type de fréquence : UHF
- Fréquence de fonctionnement : Globale (860 à 960 MHz), (bande ETSI)
- Température de fonctionnement : -40 à 85 °C
- Plage de lecture : jusqu'à 6,1 mètre
- Épaisseur : 0,280 mm
La surface est en polyester, la puce est fixée à l'antenne en aluminium à l'aide d'un film adhésif conducteur anisotrope. Convient à l'impression par transfert thermique, y compris l'encodage RFID. Les étiquettes sont enroulées à l'extérieur et inspectées à 100 %. 500 bonnes étiquettes RFID par rouleau avec les mauvaises étiquettes marquées.
Étiquettes RFID UHF à mémoire réservée de 32 bits (pour les mots de passe d'accès) pour l'identification générale en laboratoire sur les flacons coniques, les tubes à essai, les grands tubes et les plaques à puits.