Étiquette indicatrice de conformité
MMME1322CH
- Type:Label
- Largeur:100 mm
- Désignation:LF steam chemical indicator labels for steam sterilisation indication, ideal for sealing pacakges
- Longueur:25 mm
- Cdt:500
Les rubans indicateurs 3M Comply font partie intégrante d'un système coordonné de contrôle de stérilisation.
- Indicateur de classe 1
- Pour sceller les emballages
- Changement de couleur clair
- Fermeture sécurisée
- Résultat lisible
- peut être enlevé sans laisser de résidus
Les rubans extensibles de haute qualité adhèrent très bien à une grande variété d'emballages souples.