VWR®, Mixed Anions Standard, 7 components in H₂O
N° de catalogue 91296.180
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Matrice:H₂O
- Type de conditionnement:HDPE bottle
- Cdt:100 mL
- Désignation:Mixed Anions Standard (7 components)
- Seq:02
- Température de stockage:Ambient
- Elements and Concentration:Fluorides (F-) 2ppm, Phosphates (PO43-) 10ppm, Nitrites (NO2-) 5ppm, Nitrates (NO3-) 10ppm, Bromides (Br-) 10ppm, Chlorides (Cl-) 5ppm, Sulphates (SO42-) 10ppm
Spécifications
À propos de cet article
7 components: Fluorides (F-) 2ppm, Phosphates (PO43-) 10ppm, Nitrites (NO2-) 5ppm, Nitrates (NO3-) 10ppm, Bromides (Br-) 10ppm, Chlorides (Cl-) 5ppm, Sulphates (SO42-) 10ppm in H₂O
Certifications: ISO 17025/17034