ContactUsLinkComponent
VWR®, Nominal flash point standard (65 °C)
VWR®, Nominal flash point standard (65 °C)
N° de catalogue 91688.230
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
VWR®, Nominal flash point standard (65 °C)
N° de catalogue 91688.230
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    250 mL
  • N ° CAS.:
    1120-21-4
  • Désignation:
    Nominal flash point standard (65 °C)
  • Formula:
    C₁₁H₂₄
  • Température de stockage:
    Ambient (>5 °C)
  • Désignation:
    Nominal Flash Point Standard (65°C)
Spécifications
À propos de cet article
Attention: Carcinogen.