ContactUsLinkComponent
Système de validation des deux oreilles, E-A-Rfit™
Système de validation des deux oreilles, E-A-Rfit™
Catalog # MMMA393-1100
Supplier:  3M
undefined
Système de validation des deux oreilles, E-A-Rfit™
Catalog # MMMA393-1100
Supplier:  3M
Specifications
  • Désignation:
    Système de validation double oreille E-A-Rfit™
  • Cdt:
    1 KIT
Specifications
About this item
Les essais d'ajustement sont essentiels pour un usage efficace et la préservation de l'audition. Le système de validation 3M™ E-A-Rfit™ Dual Ear quantifie avec précision l'atténuation personnelle à l'intérieur des deux oreilles du porteur de bouchons d'oreille ou de casques antibruit. Le système ne prend que quelques secondes pour mesurer sur 7 fréquences standard et donne une simple note de réussite ou d'échec pour chaque indice d'atténuation personnelle (PAR) afin de faciliter la formation sur l'importance de l'ajustement.
  • Le système fournit un test d'ajustement rapide, clair et précis des protections auditives sous forme de données scientifiques quantifiées
  • L'indice d'atténuation personnel est la première étape du test d'ajustement et du programme de préservation de l'audition
  • Mesure les niveaux sonores à l'intérieur et à l'extérieur du bouchon d'oreille en seulement 5 secondes
  • Les résultats peuvent être imprimés ou sauvegardés électroniquement pour toute consultation future
  • Emballé dans une mallette de transport robuste, compartimentée et résistante aux chocs
  • Le système utilise des protections auditives spécialement adaptées avec des sondes
  • Essai et formation sur des protections auditives standard pour des résultats plus efficaces
The highest-rated SNR earplug or earmuff won’t provide the expected protection if it doesn’t fit or isn’t used correctly. To make sure your team are getting the protection they need, the personal attenuation rating (PAR) of each team member is required. This system saves time as the dual microphone measures both ears at the same time. The process is extremely quick and easy, taking only five seconds to measure the dB protection inside both ears. The software is seamless to integrate, and results can be printed and saved electronically for future reference and comparisons. Finding employee’s PAR is the first step in a successful hearing conservation program.
Une fois les mesures effectuées, vous pouvez déterminer si la protection utilisée par les employés est la bonne protection auditive et vous assurer qu'ils sont formés pour l'utiliser correctement. 3M conçoit cette protection auditive pour qu'elle soit compatible avec la validation en sondant les bouchons et les coussinets des casques antibruit pour qu'ils soient utilisés avec le système. Le kit est fourni en tant que systeme complet, incluant le logiciel, et est emballé dans une mallette de transport compartimentée et résistante aux chocs. Le système comprend le logiciel, le haut-parleur et la mallette de transport. Des embouts, des coussinets ou des bouchons de test à sonde sont nécessaires. Une formation gratuite en ligne et une assistance aux utilisateurs sont également disponibles.