ContactUsLinkComponent
Adhésif thermofusible 3764, 3M™
Adhésif thermofusible 3764, 3M™
Référence MMMA3764TCQ
Fournisseur:  3M
undefined
Adhésif thermofusible 3764, 3M™
Référence MMMA3764TCQ
Fournisseur:  3M
Spécifications
  • Désignation:
    Adhésif de soudure à chaud, EVA, 3764Q
  • Dimensions:
    0,2 m × 15,9 mm
  • Cdt:
    1 Roll
Spécifications
À propos de cet article
L'adhésif thermofusible 3M™ 3764 est un adhésif thermoplastique transparent à 100% de solides capable de se lier à de nombreux plastiques, y compris la polyoléfine. Formulé pour être flexible à basse température, cet adhésif thermofusible est conçu pour offrir des performances exceptionnelles pour un large éventail d'applications et d'industries.
  • L'adhésif thermoplastique 100% solide permet un ajustement au fil du temps pour répondre aux différentes exigences du projet
  • Formulé pour être flexible à basse température afin de faciliter la modification et le positionnement lors de l'application
  • La conception résistante aux chocs offre une durabilité à long terme
  • Fournit une fiabilité grâce à une bonne résistance au cisaillement et au pelage
  • Adhésif compatible capable de coller à de nombreux matériaux
  • Résistance à la chaleur: 60 °C
L'adhésif thermofusible 3M™ 3764 est conçu pour offrir une bonne résistance au cisaillement et au pelage. De plus, afin de répondre aux différentes demandes de projet, il est flexible pour les ajustements et le positionnement. L'adhésif thermofusible 3764 offre une excellente résistance aux chocs, offrant une durabilité et une résilience à long terme pour une liaison durable. Le 3M™ Scotch-Weld 3764 est conçu pour être une colle thermofusible transparente hautement compatible, capable de coller de nombreux matériaux, y compris l'acrylique, la céramique, la mousse, le verre, le polycarbonate, le polyéthylène, le polypropylène et le chlorure de polyvinyle (PVC).
Applications recommandées L'adhésif thermofusible 3M™ 3764 peut être utilisé dans de nombreux secteurs, notamment l'automobile, les transports, l'aérospatiale, le rembourrage, l'armée, les fenêtres, l'audio, la construction et l'électronique. Ce produit peut être utilisé dans une variété d'applications, telles que: Assemblée; Attachement; sécurisation; Réparation; Empotage; Collage de panneaux; Agrafage de fil; groupage; Scellage; Encapsulant; Rigidification; Collage de mousse; Collage et emballage.
Les thermofusibles sont des résines thermoplastiques 100% solides. Ces adhésifs sont conçus pour refondre après le collage s'ils sont exposés à une température suffisamment élevée. Les avantages des adhésifs thermofusibles sont que, contrairement aux fixations mécaniques et aux rubans d'étanchéité, ils sont pratiquement invisibles entre les surfaces. Les adhésifs thermofusibles se liquéfient lorsqu'ils sont chauffés, remplissent rapidement les espaces et mouillent la surface de collage. Lorsqu'ils sont appliqués sur une surface, ils refroidissent, durcissent et atteignent leur force d'adhérence en quelques secondes. En raison de leur durée de vie rapide, vous pouvez déplacer les assemblages immédiatement après l'application, ce qui élimine le besoin de pinces, de fixations ou de temps et d'énergie de séchage supplémentaires.
Conçu pour répondre à une variété de besoins dans un large éventail d'industries, l'adhésif thermofusible 3M™ 3764 offre une liaison flexible mais durable. Les adhésifs thermofusibles compatibles démontrent le dévouement à vous fournir une solution robuste et fiable, prête à répondre aux exigences de votre projet.