Kits d'hygiène pour solutions de communication, PELTOR™
N° de catalogue MMMAHY220
Fournisseur: 3M
Spécifications
- Désignation:Kits d'hygiène PELTOR™ pour solutions de communication
- Cdt:1 KIT
Spécifications
À propos de cet article
Les casques de communication des kits d'hygiène 3M™ PELTOR™ aident les utilisateurs à maintenir les bons niveaux de protection, de confort et d'hygiène.
- Prolongez la durée de vie de votre casque
- Évitez de porter des cache-oreilles inconfortables
- Utilisez le kit d'hygiène spécifique pour l'entretien du casque
Maintenez l'hygiène, le confort et la protection des casques de communication 3M™ PELTOR™ avec les kits d'hygiène 3M™ PELTOR™. Remplacez les coussinets des coquilles antibruit et les inserts en mousse tous les 6 mois ou plus tôt s'ils sont endommagés.