Ruban d'étanchéité de boîte performant 3444, Scotch®
Catalog # MMMA34445050
Supplier: 3M
Specifications
- Largeur:50 mm
- Couleur:ambré
- Longueur:50 m
- Modèle:3444
- Cdt:36 Roll
Specifications
About this item
Scellez les cartons à l'aide du ruban d'étanchéité Scotch® Performance Box 3444. Notre ruban d'étanchéité est fabriqué à partir de papier imprégné à dos plat sans silicone, enduit d'un adhésif en caoutchouc naturel. Il adhère à une grande variété de surfaces.
- Appliquer aux applications de scellage de carton
- Utilisation comme fermeture à une seule bande des boîtes légères, des emballages réparés et divers
- Obtenez du papier imprégné à dos plat sans silicone, enduit d'un adhésif en caoutchouc naturel à haute adhérence
- Bonne alternative aux rubans plastiques
- Bonnes performances dans les environnements d'expédition et de stockage humides et froids