Système de suspension de remplacement pour casque de sécurité, G2C
Catalog # MMMAG2C
Supplier: 3M
Specifications
- Désignation:Système de suspension de remplacement pour casque de sécurité
- Modèle:G2C
- Cdt:1
Specifications
About this item
La suspension pinlock 3M™, G2C, est le berceau de suspension pinlock de remplacement et le bandeau anti-transpiration en plastique pour tous les casques de sécurité 3M™ (sauf la série X5000).
- Berceau de suspension pinlock de remplacement avec bandeau en plastique
- Le système de réglage Pinlock permet un réglage simple et sûr de la taille pour les tours de tête de 540 à 620 mm
- Les produits de protection de la tête et du visage fiables répondent aux exigences réglementaires de performance et de sécurité
Remplacez la suspension Pinlock et le bandeau absorbant en plastique sur les casques de sécurité par la suspension Pinlock 3M™, G2C. Ce berceau de suspension pinlock de rechange s'enclenche facilement pour offrir tout le confort et la facilité de réglage du système d'origine. Le système de réglage permet un réglage simple et sûr de la taille pour les tours de tête de 540 à 620 mm.