- Capacité:1200 ml
- Désignation:Recharge de désinfectant hygiénique pour les mains VF+ pour le distributeur PURELL® LTX-12
- Seq:01
- Cdt:2
PURELL® VF+ Désinfectant pour les mains offre une désinfection sans précédent tout en préservant la santé de la peau. Les avantages du produit comprennent un temps de contact court et un spectre d'activité exceptionnellement large, qui dépasse les normes européennes concernant les désinfectants pour les mains.
- Tue 99% des germes les plus courants qui peuvent être nocifs.
- Peut être utilisé dans tout l'hôpital.
PURELL® VF+ Désinfectant pour les mains atteint le plus haut niveau d'activité virucide prévu par la norme EN 14476 + A1. Efficace contre les virus non enveloppés tels que: Adénovirus, Rotavirus et Norovirus en 30 secondes; efficace contre le Poliovirus en 45 secondes. Actif contre le coronavirus en 30 secondes selon la norme EN 14476 + A26. Également actif contre le virus Vaccinia (MVA) en 30 secondes selon la norme EN 14476 + A1; spectre d'activité couvrant tous les virus enveloppés (grippe A H1N1, VIH, hépatite C et hépatite B). Convient aux lieux contaminés par des virus très résistants, tels que l'hépatite A. Conforme au test d'altération des aliments: BS EN 4120:2007.