ContactUsLinkComponent
Cleanroom overalls, sterile, CleanMax®
Cleanroom overalls, sterile, CleanMax®
Certificates
undefined
Cleanroom overalls, sterile, CleanMax®
Specifications
  • Catalog No:
  • 114-9527
  • 114-9526
  • 114-9523
  • 114-9592
  • 114-9525
  • 114-9524
  • 114-9591
  • Type de fermeture:
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Classe de la salle propre:
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • Applications des tenues:
  • Salle propre
  • Salle propre
  • Salle propre
  • Salle propre
  • Salle propre
  • Salle propre
  • Salle propre