GOJO® Recharges de mousse lavante de luxe pour les cheveux, le corps et les mains
Catalog # GOJO5163-03
Supplier: GOJO Industries - Europe Ltd
Specifications
- Désignation:GOJO® Luxury hair, body and hand foam wash 1250 ml refill only for GOJO FMX™ dispenser
- Seq:01
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Certification environnementale:European Ecolabel (GOJO Luxury)
- Cdt:3
Specifications
About this item
Gel douche et savon moussant pour les mains inspirés des spas, qui produisent une mousse crémeuse et délicate. La formulation contient un agent hydratant d'origine naturelle et laisse la peau et les cheveux soyeux après utilisation.
- La peau est hydratée jusqu'à quatre heures
- Testé sous contrôle dermatologique
- Parfum floral fruité
- Flacons de recharge fabriqués à partir de PET 100% recyclé
- Certifié Halal
SMART-FLEX™ bottle design uses 30% less material than HDPE. Controlled collapse technology maintains bottle shape longer while emptying.
Certifications: Certifié écolabel.
Ordering information: Certaines de ces recharges font partie du programme de distributeurs gratuits GOJO. Pour recevoir un distributeur manuel GRATUIT, vous devez acheter au moins une recharge. Les distributeurs manuels disponibles pour cette offre sont GOJO® ADX-12™, GOJO® ADX-7™, GOJO® PRO TDX™ et GOJO® FMX™. Si vous souhaitez un distributeur sans contact GRATUIT, vous devez acheter une caisse composée de deux recharges pour recevoir un GOJO® TFX™ blanc et deux caisses de deux recharges chacune pour recevoir un GOJO® TFX™ métallique.