- Couleur:transparent
- Désignation:Adhésif structurel, DP110
- Cdt:1
Adhésif époxy 110 Scotch-Weld™ 3M™ est un adhésif époxy flexible à deux composants, à prise rapide et à usage général.
- La formule adhésive très flexible offre une liaison solide et permanente même en cas de vibration et d'impact
- Fournit une résistance élevée au cisaillement (172 369 bar) et au pelage sur les métaux et de nombreux plastiques
- Permet une certaine dilatation thermique différentielle entre les substrats
- Fournit une résistance à la manipulation en environ 20 minutes et est complètement durci en 48 heures à température ambiante
- Flexible une fois durci, ce qui en fait un bon choix pour le collage multi-matériaux
- Heure d'ouverture : 8 à 13 minutes à 22 °C (72 °F)
- Température de stockage: 22 °C
Liaisons solides et flexibles L'adhésif époxy 3M™ Scotch Weld™ 110 est un adhésif époxy bicomposant polyvalent à rapport de mélange 1:1 conçu pour durcir rapidement pour fournir une liaison flexible. Il fonctionne sur une variété de substrats, y compris les métaux, la céramique et le verre, le bois et de nombreux plastiques. Distribue avec un minimum d'égouttement, de fonctionnement et pour une distribution contrôlée et précise. Cet adhésif présente une résistance élevée au cisaillement et de bonnes performances de pelage qui, lorsqu'il est combiné avec une bonne flexibilité, le rend idéal pour les applications impliquant des surfaces dissemblables, y compris celles des transports, des véhicules spécialisés, de l'électricité, de l'industrie générale, des articles de sport, de la construction et des biens de consommation.
Applications recommandées : Le collage et l'assemblage, le collage et la fixation, l'assemblage et le scellement, l'encapsulation et l'enrobage, durcissent rapidement pour minimiser les retards.
Cet adhésif a un rapport de mélange de 1:1 et une durée de vie de 10 minutes ; il y a donc une possibilité de repositionnement et d'ajustement avant le réglage. Ce produit est disponible en vrac ou en petites cartouches duo pak.
Que sont les adhésifs époxy ? Les adhésifs époxy font partie de la classe d'adhésifs appelés adhésifs structuraux, qui comprend également le polyuréthane, l'acrylique, le cyanoacrylate et autres. Les époxydes commencent comme des polymères liquides réactifs qui subissent une réaction chimique lorsqu'ils sont mélangés et durcissent pour former un matériau solide. Une fois que les deux parties sont mélangées dans leur rapport spécifié, elles commencent le processus de durcissement et offrent un temps de travail limité où l'adhésif peut être appliqué et les deux surfaces positionnées selon les besoins. Selon la formulation spécifique, cette classe d'adhésifs structuraux peut offrir une meilleure résistance à la chaleur et aux produits chimiques que les autres adhésifs courants. Les adhésifs époxy sont largement utilisés dans une variété d'applications industrielles.