Buses d'adhésif structurel, Scotch-Weld™
Catalog # MMMAD400
Supplier: 3M
Specifications
- Désignation:Buses d'adhésif structurel
- Cdt:36
Specifications
About this item
Les buses d'adhésif structurel 3M™ Scotch-Weld™ sont à utiliser avec les adhésifs 3M EPX™ Duo-Pak pour assurer un mélange correct des pièces adhésives. La buse est adaptée à l'adhésif.
- Obtenez une correspondance d'adhésif haute performance
- À utiliser avec les adhésifs 3M EPX™ Duo-Pak
- Appliquer aux applications à faible volume
- Application facile et précise
- Peut être remplacé par de nouvelles buses pour de futures applications
Buses de mélange statiques pour les adhésifs 3M™ EPX™. Les buses de mélange permettent un mélange précis de l'adhésif et de l'activateur et une application facile et précise. Les buses de mélange peuvent être utilisées pendant toute la durée de vie du mélange adhésif et peuvent être éliminées et remplacées par de nouvelles buses pour des applications futures.