Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté ≥99.5% (par titration à l'acide perchlorique), Puriss. p.a.
N° de catalogue HONC32339H-25KG
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Paper/plastic bag
- Cdt:25 kg
- Seq:4283
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay (titration with Perchloric acid):min. 99.5 %
- pH (5 %, 20°C):7.0 - 8.5
- Iron (Fe):max. 0.0005 %
- Heavy metals (as Pb):max. 0.0005 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:282.22 g/mol
Point de fusion:70 - 80 °C
Point de fusion:70…80 °C
Densité:1.79 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:206-156-8
Numéro CAS:6381-59-5
Formule:KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Numéro MDL:MFCD00150989