Sash-glider kit
Sash-glider kit
N° de catalogue LBCP3408500
Fournisseur: LABCONCO
Aller à
Product Details & Documents
Use the Sash-glider to clean both sides of a biological safety cabinet's sash while it remains closed, to avoid contamination risks.
Informations de livraison: Sash-glider kit includes magnetic outside and inside blades, 2 microfibre sheets and 10 disposable white scrubbing strips. Additional scrubbing strips are available.
Documents
Labconco Purifier Axiom Class II Type C1 Biosafety Cabinets
Documentation produit
Spécifications
- Désignation:Sash-glider kit
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..