Zonal Rotor with Standard Core, Titanium, Ti 15, Optima
Référence 521-4164
Fournisseur: Beckman Coulter
Spécifications
- Désignation:Ti-15 Zonal rotor with standard core, titanium
- Cdt:1
- Pour:Swinging bucket (High Performance)
- Max. RPM:32000
- Radius:88,9 mm