0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Centrifugeuses
Rotors
Swinging-bucket rotor, SW 41 Ti, Optima
Swinging-bucket rotor, SW 41 Ti, Optima
Swinging-bucket rotor, SW 41 Ti, Optima
Référence 521-3575
Fournisseur:
Beckman Coulter
Agrandir l'image
Swinging-bucket rotor, SW 41 Ti, Optima
Référence 521-3575
Fournisseur:
Beckman Coulter
Spécifications
Désignation:
SW 41 Ti swinging bucket rotor
Cdt:
1
Pour:
Swinging bucket (ultracentrifugation)
Max. RPM:
41000
Radius:
153,1 mm
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit