Swinging-bucket rotor, SW 32.1 Ti, Optima
Référence 521-4071
Fournisseur: Beckman Coulter
Spécifications
- Désignation:SW 32.1 Ti swinging bucket rotor assembly. Includes: SW 32 Ti rotor bucket set
- Cdt:1
- Pour:Swinging bucket (ultracentrifugation)
- Max. RPM:32000
- No. of tubes accepted:6×17 ml / 16×102 mm (6×17 ml / 1×4")
- Radius:162,8 mm