Flacons Ultra Yield™
Flacons Ultra Yield™
Flacons Ultra Yield™
Supplier:  THOMSON INSTRUMENT
Certificates
Flacons Ultra Yield™
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Les flacons Ultra Yield™ de Thomson sont ainsi nommés car ces flacons améliorent réellement la croissance de E. coli ainsi que d’autres cellules microbiennes.
Les joints AirOtop® sont conçus comme des joints jetables à usage unique. Les joints AirOtop® améliorés offrent un échange d'air élevé simple, jetable et stérile. Les joints s'adaptent à tous les flacons à shaker. Les propriétés du joint AirOtop® amélioré comprennent une barrière stérile de 0,2 µm avec une membrane refermable à long terme pour une utilisation avec les flacons Ultra Yield™ et d'autres marques. Des tests ont été effectués sur plusieurs échantillons de clients avec d'excellents résultats sur une croissance cellulaire allant jusqu'à sept jours. Les tests comprenaient des protistes (algues), E. coli, et d’autres microbes entraînant une croissance améliorée.
La conception brevetée des flacons leur permet d'obtenir un rendement cellulaire microbien amélioré. Les flacons sont disponibles dans des tailles standardisées de 125, 250 L, 500 et 2500 ml. Les flacons peuvent être fermés hermétiquement grâce aux joints AirOTop. Ces joints sont conçus pour s'adapter aux sommets des flacons. Des bouchons d'aération sont également disponibles pour une utilisation à long terme sur des flacons pour des applications telles que CHO et d'autres procédures de croissance cellulaire en suspension.
Ordering information:
Delivery information:
Product Family Options
Product Information
  • Désignation
    Capacité
    Availability
    Price
  • Flacon à très haut rendement
    125 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 987.00
    SFr. 987.00
    1 * 50 ST
       SFr. 987.00
  • Ultra yield flask
    250 ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 1’090.00
    SFr. 1’090.00
    1 * 50 ST
       SFr. 1’090.00
  • Ultra yield flask
    1,5 L
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 713.00
    SFr. 713.00
    1 * 12 ST
       SFr. 713.00
  • Ultra yield flask
    2,5 L
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 339.00
    SFr. 339.00
    1 * 6 ST
       SFr. 339.00
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • THMS899425
    AirOtop enhanced seal for 2,5 L ultra yield flask
    Log in for availability
    1 * 100 ST - SFr. 454.00
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • THMS899421_ERR
    AirOtop enhanced seal for 125 ml ultra yield flask
    Log in for availability
    1 * 100 ST
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • THMS899424
    AirOtop enhanced seal for 500 ml ultra yield flask
    Log in for availability
    1 * 100 ST - SFr. 403.00
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • THMS899423
    AirOtop enhanced seal for 250 ml ultra yield flask
    Log in for availability
    1 * 100 ST - SFr. 403.00
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • THMS899421
    AirOtop enhanced seal for 125 ml ultra yield flask
    Log in for availability
    1 * 100 ST