Ammonium dihydrogénophosphate 20 g/L dans l'acide nitrique 1%, ARISTAR® solution de modificateur de matrice, pour four graphite AAS
Catalog # 91276.154
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Cdt:50 mL
- Seq:2370
Specifications
About this item
:
ADR:8,III
:115.03 g/mol
UN:1760
:GHS07
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:7722-76-1
Formula:NH₄H₂PO₄
MDL Number:MFCD00003396