Palladium matrix modifier 2 g/L dans l'acide nitrique 1% [99,999% Pd(NO₃)₂], ARISTAR® pour four graphite AAS
Catalog # 91280.154
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:50 mL
- Seq:2370
Specifications
About this item
:
Storage Temperature:Température ambiante
UN:1760
ADR:8,III
:GHS07