ContactUsLinkComponent
Palladium matrix modifier 5 g/L dans l'acide nitrique 1% [99,999% Pd(NO₃)₂], ARISTAR® pour four graphite AAS
Palladium matrix modifier 5 g/L dans l'acide nitrique 1% [99,999% Pd(NO₃)₂], ARISTAR® pour four graphite AAS
Katalognr. 91281.154
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
undefined
Palladium matrix modifier 5 g/L dans l'acide nitrique 1% [99,999% Pd(NO₃)₂], ARISTAR® pour four graphite AAS
Katalognr. 91281.154
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    50 mL
  • Seq:
    2370
Technische Daten
Über diesen Artikel
 :
Lagertemperatur:Température ambiante
UN:1760
ADR:8,III
 :GHS07